Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Stainless-Steel GC Tubing
Features a smooth, clean bore for use in HPLC systems.
Marca:  Trajan Scientific and Medical™ 062401
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15218723
  • 183.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 14-01-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Orificio liso y cepillado
  • En formato bobina
  • Viene cepillado y neutralizado
Especificaciones
Especificaciones
Tubos de acero inoxidable de 1,52 mm (1/48 pulgadas) × 0,25mm × 25 m (DE × DI × L)
0,25 mm
25 m
Orificio liso y cepillado
0,50 mm