Learn More
Memmert™ Rejilla de acero inoxidable, electropulida
Rejilla de acero inoxidable electropulido adicional
Marca: Memmert™ HPP260ecoE28891
133.70 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24235" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Material: Acero inoxidable
- Electropulido
Especificaciones
HPP260eco | |
Acero inoxidable |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Equipamiento Promoción Mensual
Descubra ofertas mensuales exclusivas en equipos científicos para mejorar las capacidades de su laboratorio.Promo Code: 242345Expires: 2025-04-30
New Offer Ahorre hasta 50%
Título del producto
Memmert™ Rejilla de acero inoxidable, electropulida > HPP260eco
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido