Learn More
Cole-Parmer™ Vaso de precipitados estilo Griffin de acero inoxidable
Tienda Cole-Parmer Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
125 ml
600 ml
1200 ml
2000 ml
3000 ml
4000 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Utilice estos vasos de precipitados para una gran variedad de aplicaciones.Los vasos de precipitados de estilo Griffin de acero inoxidable Cole-ParmerTM son ideales para agitar o medir soluciones.Los vasos de precipitados incluyen un borde de vertido sencillo para reducir los derrames.
Los vasos de precipitados de estilo Griffin con boquilla de vertido tienen una marca de capacidad completa cerca de la parte superior para garantizar una medición precisa.
- Capacidades de mezcla duraderas y económicas
- Fabricado en acero inoxidable de calibre medio 304
- No corrosivo
- Fácil de limpiar.
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro exterior (métrico) | 55 mm |
| Capacidad (métrico) | 125 ml |
| Material | Acero inoxidable |
| Altura (métrico) | 65 mm |
| Temperatura máx. de funcionamiento (métrico) | 426,7 °C |
| Tipo | Vaso de precipitados |
| Esterilidad | Estériles |