Learn More
RETSCH Frascos de molienda de acero inoxidable
Código de producto. p-8004956 Tienda Retsch Productos
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Para CryoMill
Para EMAX
Para MM 200
Para el molino mezclador MM 301
Capacidad (métrico):
1,5 ml
5 ml
10 mL
10 ml
35 mL
50 mL
125 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10504041
Marca: RETSCH 02.462.0057
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Use these grinding jars for dry, wet, and cryogenic grinding of small samples. Retsch™ Stainless Steel Grinding Jars feature a self-centering mechanism and a screw-top design for leak-proof grinding.
  • Tarros de molienda con tapón de rosca
  • Disponibles en diversos tamaños
  • Para uso con molinos Retsch
Especificaciones
Tipo de producto Tarro de molienda
Capacidad (métrico) 1,5 ml
Para utilizar con (equipo) Para MM 200
Material Acero inoxidable