Descripción
- Acero inoxidable AISI 316L (1.4404) / AISI 316 Ti (1.4571)
- Esterilizable
- Profundidad de perforación de 20 cm
- La afilada corona de sierra de la perforadora hueca, muy robusta, corta rápidamente la muestra
- Se puede cortar una muestra cilíndrica (muestra transversal) de hasta 20 cm
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Perforador de Hielo |
| Material | Acero inoxidable (V4A) |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Descripción | D.I. 16 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Ideal para productos ultracongelados y semisólidos en la industria alimentaria |
| Diámetro de la parte superior exterior (métrico) | 21 mm |
| Longitud (métrico) | 200 mm |