Learn More
Buerkle™ Tomamuestras de Hielo de Acero Inoxidable
Tienda Bürkle Productos
Click to view available options
Longitud (métrico):
300 mm
550 mm
1050 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Acero inoxidable AISI 316L (1.4404), electropulido
- Esterilizable
- Fácil limpieza
- Cilindro de recogida 38 mm Ø
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Ice Sampler |
| Material | Acero inoxidable (AISI 316L (1.4404)) |
| Capacidad (métrico) | 50 mL |
| Para utilizar con (aplicación) | Para muestreo de congelado |
| Longitud (métrico) | 1050 mm |