Learn More
Socorex™ Agujas de inyección de acero inoxidable
Marca: Socorex™ 371.16100
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Especificaciones
Esterilizable en autoclave | |
Acero inoxidable | |
100 mm |
Aguja de inyección | |
16 G | |
1,6 mm |