Learn More
Bochem™ Bandeja para instrumentos de acero inoxidable
Marca: Bochem™ 8713
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Especificaciones
220 x 150 mm | |
50 mm | |
Acero inoxidable | |
150 mm | |
1 unidad |
220 x 150 x 50 mm | |
220 mm | |
Bandeja de instrumentos | |
Tapa | |
Rectangulares |
Título del producto
Bochem™ Bandeja para instrumentos de acero inoxidable > Dimensiones (An x P x Al): 220 x 150 x 50mm
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido