Learn More
Justrite™ Pinzas de unión de acero inoxidable para conectar centros de acumulación EcoPolyBlend™
Click to view available options
Material:
Acero inoxidable
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
Descripción
Al unir centros con estas pinzas o el kit Sump-to-Sump Drain™ patentado para una capacidad total del sumidero de 249,8 l (66 gal), podrá cumplir con los requisitos EPA y UFC.
Para un almacenamiento conforme a las normas cuando se utilicen 4 bidones o menos, utilice estas pinzas de unión para lograr la capacidad necesaria. También disponible como kit (19-822-446).
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Plata |
| Material | Acero inoxidable |
| Anchura (imperial) | 2 in |
| Altura (imperial) | 4 in |