Learn More
Fisherbrand™ Jarra de acero inoxidable graduada con tapa abisagrada
Click to view available options
Capacidad (métrico):
500 ml
1000 ml
2000 ml
Descripción
- Material escogido para aplicaciones que requieren superficies estériles
- Aptas para aplicaciones de laboratorio y farmacéuticas
- Incluye boquilla para facilitar el vertido
- Diseño interior de una pieza con reborde granulado para una mayor durabilidad
- Jarras de una sola pieza de acero inoxidable de especificación 304
- Ninguna superficie hace reacción. Están muy pulidas y ofrecen absorción cero, lo que facilita su limpieza
- Inmune a soluciones esterilizantes, a la mayoría de los químicos orgánicos y colorantes, y a una amplia variedad de químicos inorgánicos.
Especificaciones
Especificaciones
Diámetro exterior (métrico) | 90 mm |
Capacidad (métrico) | 500 ml |
Material | Acero inoxidable |
Altura (métrico) | 135 mm |
Incluye | Tapa con bisagra |
Tipo | Bidón |
Graduated | Sí |
Título del producto
Fisherbrand™ Jarra de acero inoxidable graduada con tapa abisagrada >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido