Learn More
Nickel Electro™ Tarros de acero inoxidable
Click to view available options
Capacidad (métrico):
500 ml
1000 ml
2000 ml
3000 ml
Descripción
- Jarras de una sola pieza de acero inoxidable de especificación 304
- Aptas para aplicaciones de laboratorio y farmacéuticas
Especificaciones
Diámetro exterior (métrico) | 150 mm |
Capacidad (métrico) | 2000 ml |
Material | Acero inoxidable |
Acabado | Brillo |
Altura (métrico) | 215 mm |
Tipo | Bidón |
Graduated | Sí |