Learn More
Welch Ilmvac™ Brida KF de acero inoxidable con tubo largo
25.33€ - 48.87€
Especificaciones
Tipo de producto | Brida KF con tubo largo |
---|---|
Material | Acero inoxidable |
Cantidad de embalaje | 1 unidad |
Código de producto | Marca | Diámetro interior (métrico) | Diámetro exterior (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro interior (métrico) | Diámetro exterior (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10158121
|
Welch Ilmvac™
701321 |
16 mm | 20 mm |
25.33€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10551213
|
Welch Ilmvac™
701325 |
40,5 mm | 44,5 mm |
48.87€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10433122
|
Welch Ilmvac™
701323 |
24 mm | 28 mm |
39.54€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Especificaciones
Brida KF con tubo largo | |
Acero inoxidable | |
1 unidad |