Learn More
Rogo Sampaic™ Pinzas Kocher de acero inoxidable
Descripción
- 160mm de longitud
- Se suministra en paquetes de 10
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Pinzas Kocher |
| Material | Acero inoxidable |
| Para utilizar con (aplicación) | Para la disección |
| Cantidad | 10/paq. |
| Longitud (métrico) | 160 mm |