Learn More
Nickel Electro™ Vasos de precipitados de acero inoxidable con boquilla
Tienda Nickel-Electro ProductosDescripción
- Vaso de precipitados de laboratorio de acero inoxidable duradero
- Vasos de precipitados de acero inoxidable con especificación 304
- No se astillan ni rallan
- Aptos para aplicaciones de laboratorio
- Todas las superficies son no reactivas
- Ofrecen una absorción de cero
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro exterior (métrico) | 63 mm |
| Capacidad (métrico) | 200 ml |
| Material | Acero inoxidable |
| Altura (métrico) | 73 mm |
| Incluye | Boquilla |
| Tipo | Vaso de precipitados |