Learn More
Bochem™ Carritos de laboratorio de acero inoxidable 3
Marca:  Bochem™ 11430
Código de producto. 12671905
  • 306.00€ / cada uno
En stock
para ver el stock
Edge
Explore más ofertas especiales
Especificaciones
900 x 600 mm
9410 mm
50 kg
2
Carro de laboratorio
900 mm
Acero inoxidable
600 mm
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Bochem™ Carritos de laboratorio de acero inoxidable 3 > Capacidad: 50kg