Learn More
Bochem™ Recipiente de laboratorio de acero inoxidable
Description
Nota:
La tapa no está incluida; se vende por separado.
Specifications
Specifications
| Diámetro interior (métrico) | 160mm |
| Altura (métrico) | 128H |
| Capacidad (métrico) | 2,5 L |
| Material | Acero inoxidable (18/10) |
| Tipo de producto | Recipiente de laboratorio, 2,5 L |