Learn More
Bochem™ Tijeras de laboratorio de acero inoxidable
Código de producto. 10305961
Click to view available options
Longitud (métrico):
100 mm
115 mm
130 mm
145 mm
150 mm
165 mm
180 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10305961
Marca: Bochem™ 4001
Fabricada con acero inoxidable
  • Tres tipos: redonda-redonda, afilada-redonda y afilada-afilada
  • Acero inoxidable
Especificaciones
Tipo de producto Tijeras de laboratorio
Longitud (métrico) 115 mm
Material Acero inoxidable
Estilo de punta Afilado/redondo