Learn More
Bochem™ Tapa de acero inoxidable
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
250mm
270mm
300mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Acero inoxidable
- Para su uso con recipientes
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro interior (métrico) | 270mm |
| Para utilizar con (equipo) | Recipiente de acero inoxidable |
| Material | Acero inoxidable (18/10) |