Learn More
Fisherbrand™ Tapas de acero inoxidable para tamices de ensayo
Ofrecen un cierre seguro para los tamices de ensayo de acero inoxidable Fisherbrand™.
Marca:  Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.45000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11507033
  • 70.30€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 26-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Disponibles en diámetros de 100 y 200 mm
  • Conforme a BS 410 Parte 1: 2000, ISO 3310: Parte 1: 2000
Especificaciones
Especificaciones
Sirven para cerrar tamices de ensayo
1 unidad
Acero inoxidable
200mm
Tapa de tamiz