Learn More
Fisherbrand™ Tapas de acero inoxidable para tamices de ensayo
Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Diámetro exterior (imperial):
100mm
200mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 1 unidad |
| Tipo | Tapa de tamiz |
| Material | Acero inoxidable |
| Para utilizar con (aplicación) | Sirven para cerrar tamices de ensayo |
| Diámetro exterior (imperial) | 100mm |