Learn More
Blanco™ Tapas de acero inoxidable Gastronorm con asa
Código de producto. p-8009679
Change view
Click to view available options
Tamaño:
GN 1/1
GN 1/2
GN 1/3
GN 1/4
GN 1/6
GN 2/3
Longitud (métrico):
176 mm
265 mm
325 mm
354 mm
530 mm
Anchura (métrico):
162 mm
176 mm
265 mm
325 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tamaño Longitud (métrico) Anchura (métrico) unitSize
11993214 GN 1/6 176 mm 162 mm cada uno
11973826 GN 1/3 325 mm 176 mm cada uno
11320900 GN 1/2 325 mm 265 mm cada uno
11933826 GN 2/3 354 mm 325 mm cada uno
11913826 GN 1/1 530 mm 325 mm cada uno
11963836 GN 1/4 265 mm 162 mm cada uno
6 options
Código de producto. 11993214
Marca: Blanco™ 550653
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Se adapta a la mayoría de los recipientes Gastronorm, desde 1/1 hasta 1/6. Las tapas de acero inoxidable con asa Blanco™ Gastronorm son tapas apilables aptas para el lavavajillas, fabricadas con acero inoxidable AISI 304 con asas de forma ergonómica para facilitar la manipulación segura y el acceso.
Las tapas de acero inoxidable Gastronorm cuentan con una excepcional estabilidad gracias al estampado de borde periférico. Estas tapas resistentes y dimensionalmente estables son fáciles de limpiar y ofrecen una higiene óptima gracias a su superficie suave y no porosa.
  • Acabado resistente a la corrosión y de primera clase con bordes sin rebaba
  • Resistentes a la temperatura de −40 °C a +280 °C
  • Acero inoxidable insípido e inodoro (AISI 304)
Especificaciones
Tipo de producto Tapa con asa
Material Acero inoxidable (304)
Certificaciones/conformidad Norma europea EN 631
Para utilizar con (equipo) Contenedores Gastronome
Longitud (métrico) 176 mm
Cantidad 1 unidad
Forma Rectángulo
Tamaño GN 1/6
Intervalo de temperatura (métrico) −40 °C a 280°C
Anchura (métrico) 162 mm