Learn More
Buerkle™ Colector de líquido, de acero inoxidable
La válvula se abre con el pulgar para vaciar la muestra. Muestreador para líquidos, desde muy fluidos hasta viscosos. Fácil manipulación con manejo monomanual. Con tolva de descarga para un llenado seguro de las botellas de muestras. Material V4A (1.4404).
284.00€ - 371.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Tomamuestras de líquidos |
---|---|
Material | Acero inoxidable (V4A) |
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
Descripción | Funcionamiento con una sola mano |
Tipo de mango | Funciona con el pulgar |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10546094
|
Buerkle™
5326-0001 |
50 mL | 46 mm |
284.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11992468
|
Buerkle™
5326-0002 |
100 mL | 54 mm |
371.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 06-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
Muestreador para líquidos, desde muy fluidos hasta viscosos. Fácil manipulación con manejo monomanual. Con tolva de descarga para un llenado seguro de las botellas de muestras. Material V4A (1.4404).
Colector de líquido, perforación para el pulgar
La válvula se abre con el pulgar para vaciar la muestra.
Colector de líquido, perforación para el pulgar
Para vaciar la muestra, la válvula se abre mediante su montaje en el recipiente de muestreo.
Especificaciones
Tomamuestras de líquidos | |
Esterilizable en autoclave | |
Funciona con el pulgar | |
32 mm |
Acero inoxidable (V4A) | |
Funcionamiento con una sola mano | |
Manipulación de líquidos ligeros y viscosos |