Learn More
UVP Transiluminador del modelo LMS-26 de acero inoxidable
Click to view available options
Fondo (métrico):
279 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Equipado con una cubierta de bloqueo ultravioleta para proteger al usuario de la radiación UV
- La base está pintada con una capa de polvo resistente a los arañazos de alta calidad.
- Visualice los geles utilizando UV de onda larga durante largos períodos de tiempo a la vez que reduce el daño por fotónica.
- Cambie a rango medio para aumentar la fluorescencia para fotodocumentación.
- Utilice la onda corta para irradiar muestras.
- El tamaño compacto es una alternativa a los transiluminadores UV de alto rendimiento más grandes.
- Conjunto de filtros de acero inoxidable
- Para su uso con cualquier sistema de adquisición de imágenes UVP
- Tubos de 8 W
- El filtro especialmente fabricado proporciona la emisión de luz más uniforme posible a través de una unidad basada en tubos
Especificaciones
Especificaciones
| Anchura (métrico) | 356 mm |
| Altura (métrico) | 137 mm |
| Fondo (métrico) | 279 mm |
| Tipo de producto | Transiluminador |
| Para utilizar con (aplicación) | Sistema de adquisición de imágenes UVP |
| Área de filtración (métrica) | 210 x 260 mm |
| Requisitos eléctricos | 230 V, 50 Hz |
| Tamaño del filtro (métrico) | 210 x 260 mm |
| Modelo | LMS-26 |
| Tensión | 230 V |
| Mostrar más |