Learn More
Cole-Parmer™ Conexiones Luer de acero inoxidable
Exceptionally durable Luer fittings suitable for harsh chemical environments. Cole-Parmer™ Stainless Steel Luer Fittings are easy to disassemble for cleaning.
108.00€ - 148.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Conexión Luer |
---|---|
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
Material | Acero inoxidable |
Para utilizar con (aplicación) | Entornos químicos agresivos |
Cantidad de embalaje | 1/pack |
Código de producto | Marca | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15234743
|
Cole-Parmer™
41507-32 |
Luer Lock macho × rosca UNF de 1/4-28 |
134.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 10-02-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15207086
|
Cole-Parmer™
41507-21 |
Luer hembra × Luer Lock macho |
148.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 10-02-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15360334
|
Cole-Parmer™
41507-27 |
Luer Lock macho × manguera dentada de 6,35 mm (1/4 pulgadas) |
108.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 10-02-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15247776
|
Cole-Parmer™
41507-34 |
Luer hembra × rosca UNF de 1/4-28 |
108.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 10-02-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Accesorios Luer excepcionalmente duraderos adecuados para entornos químicos agresivos.Los accesorios Luer de acero inoxidable Cole-Parmer™ son fáciles de desmontar para su limpieza.
- Exceptional durability
- Easy to disassemble for cleaning
- Ideal for harsh chemical environments
- Autoclavable
Especificaciones
Conexión Luer | |
Acero inoxidable | |
1/pack |
Esterilizable en autoclave | |
Entornos químicos agresivos |