Learn More
Hamilton™ Stainless Steel Luer Lock Metal Hub Needle, Custom length, Point Style 2, 3, or 4
Código de producto. 10133882
Click to view available options
Calibre de aguja:
10 G
12 G
13 G
14 G
15 G
16 G
22s G
23 G
24 G
26 G
26s G
27 G
28 G
33 G
Tamaño de la unidad:
paquete de 6
Código de producto. 10133882
Marca: Hamilton™ 774814
El cono de metal hace que la conexión a la aguja sea más rígida, lo que lo hace perfecto para la perforación repetitiva del septo.
  • Disponibles en varios calibres
  • Esterilizable en autoclave
  • Conos de metal fabricados de latón niquelado
  • Longitud personalizada
  • Compatible con jeringas Luer Lock (TLL) de PTFE
  • Diseño controlado por una serie de normas universales que garantizan la compatibilidad entre fabricantes
  • Se suministra en un paquete de 6
Especificaciones
Material Latón niquelado (cono), Acero inoxidable
Calibre de aguja 28 G
Diámetro interior (métrico) 0,18 mm
Diámetro exterior (métrico) 0,36 mm
Tipo de producto Aguja Luer Lock personalizada
Cantidad 6/paq.
Estilo de punta de aguja 2, 3 o 4
Para utilizar con (equipo) Jeringas de tipo TLL y conectores LT o TLL
Tipo de conexión Cónico estándar