Learn More
Hamilton™ Stainless Steel Luer Lock Metal Hub Needle, Custom length, Point Style 2, 3, or 4
Código de producto. 10244502
Click to view available options
Calibre de aguja:
10 G
12 G
13 G
14 G
15 G
16 G
22s G
23 G
24 G
26 G
26s G
27 G
28 G
33 G
Unit Size:
paquete de 6
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10244502
Brand: Hamilton™ 774701
This item is not returnable. View return policy
El cono de metal hace que la conexión a la aguja sea más rígida, lo que lo hace perfecto para la perforación repetitiva del septo.
  • Disponibles en varios calibres
  • Esterilizable en autoclave
  • Conos de metal fabricados de latón niquelado
  • Longitud personalizada
  • Compatible con jeringas Luer Lock (TLL) de PTFE
  • Diseño controlado por una serie de normas universales que garantizan la compatibilidad entre fabricantes
  • Se suministra en un paquete de 6
Specifications
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Material Latón niquelado (cono), Acero inoxidable
Calibre de aguja 33 G
Diámetro interior (métrico) 0,11 mm
Diámetro exterior (métrico) 0,21 mm
Tipo de producto Aguja Luer Lock personalizada
Cantidad 6/paq.
Estilo de punta de aguja 2, 3 o 4
Para utilizar con (equipo) Jeringas de tipo TLL y conectores LT o TLL
Tipo de conexión Cónico estándar
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.