Learn More
Hamilton™ Stainless Steel Luer Lock Metal Hub Needle, Custom length, Point Style 2, 3, or 4
Código de producto. 10443305
Change view
Click to view available options
Calibre de aguja:
10 G
12 G
13 G
14 G
15 G
16 G
22s G
23 G
24 G
26 G
26s G
27 G
28 G
33 G
Tamaño de la unidad:
paquete de 6
Código de producto. Calibre de aguja unitSize
10443305 13 G paquete de 6
11592435 10 G paquete de 6
10388249 15 G paquete de 6
11512445 12 G paquete de 6
10546623 14 G paquete de 6
11592335 16 G paquete de 6
10642203 22s G paquete de 6
11542345 23 G paquete de 6
11552345 24 G paquete de 6
11582345 27 G paquete de 6
11512355 26s G paquete de 6
11572345 26 G paquete de 6
10133882 28 G paquete de 6
15139246 28 G paquete de 6
10244502 33 G paquete de 6
15 options
Código de producto. 10443305
Marca: Hamilton™ 774904
El cono de metal hace que la conexión a la aguja sea más rígida, lo que lo hace perfecto para la perforación repetitiva del septo.
  • Disponibles en varios calibres
  • Esterilizable en autoclave
  • Conos de metal fabricados de latón niquelado
  • Longitud personalizada
  • Compatible con jeringas Luer Lock (TLL) de PTFE
  • Diseño controlado por una serie de normas universales que garantizan la compatibilidad entre fabricantes
  • Se suministra en un paquete de 6
Especificaciones
Material Stainless Steel
Calibre de aguja 13 G
Diámetro interior (métrico) 1,18 mm
Diámetro exterior (métrico) 2,41 mm
Tipo de producto Aguja Luer Lock personalizada
Longitud de la aguja (métrico) Entre 9,52 y 304 mm
Estilo de punta de aguja 2, 3 o 4
Para utilizar con (equipo) Jeringas de tipo TLL y conectores LT o TLL
Tipo de conexión Cónico estándar