Learn More
Hamilton™ Stainless Steel Luer Lock Metal Hub Needle, Custom length, Point Style 2, 3, or 4
Click to view available options
Calibre de aguja:
10 G
12 G
13 G
14 G
15 G
16 G
22s G
23 G
24 G
26 G
26s G
27 G
28 G
33 G
Tamaño de la unidad:
paquete de 6
Descripción
- Disponibles en varios calibres
- Esterilizable en autoclave
- Conos de metal fabricados de latón niquelado
- Longitud personalizada
- Compatible con jeringas Luer Lock (TLL) de PTFE
- Diseño controlado por una serie de normas universales que garantizan la compatibilidad entre fabricantes
- Se suministra en un paquete de 6
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Material | Stainless Steel |
| Calibre de aguja | 22s G |
| Diámetro interior (métrico) | 0,17 mm |
| Diámetro exterior (métrico) | 0,72 mm |
| Tipo de producto | Aguja Luer Lock personalizada |
| Estilo de punta de aguja | 2, 3 o 4 |
| Para utilizar con (equipo) | Jeringas de tipo TLL y conectores LT o TLL |
| Tipo de conexión | Cónico estándar |