Learn More
Hamilton™ Stainless Steel Luer Lock Metal Hub Needle, Custom length, Point Style 2, 3, or 4
Código de producto. 11542345
Click to view available options
Calibre de aguja:
10 G
12 G
13 G
14 G
15 G
16 G
22s G
23 G
24 G
26 G
26s G
27 G
28 G
33 G
Tamaño de la unidad:
paquete de 6
Código de producto. 11542345
Marca: Hamilton™ 774809
El cono de metal hace que la conexión a la aguja sea más rígida, lo que lo hace perfecto para la perforación repetitiva del septo.
  • Disponibles en varios calibres
  • Esterilizable en autoclave
  • Conos de metal fabricados de latón niquelado
  • Longitud personalizada
  • Compatible con jeringas Luer Lock (TLL) de PTFE
  • Diseño controlado por una serie de normas universales que garantizan la compatibilidad entre fabricantes
  • Se suministra en un paquete de 6
Tekniske data
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Material Latón niquelado (cono), Acero inoxidable
Calibre de aguja 23 G
Diámetro interior (métrico) 0,34 mm
Diámetro exterior (métrico) 0,64 mm
Tipo de producto Aguja Luer Lock personalizada
Cantidad 6/paq.
Estilo de punta de aguja 2, 3 o 4
Para utilizar con (equipo) Jeringas de tipo TLL y conectores LT o TLL
Tipo de conexión Cónico estándar
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.