Learn More
Hamilton™ Stainless Steel Luer Lock Metal Hub Needle, Custom length, Point Style 2, 3, or 4
Descripción
- Disponibles en varios calibres
- Esterilizable en autoclave
- Conos de metal fabricados de latón niquelado
- Longitud personalizada
- Compatible con jeringas Luer Lock (TLL) de PTFE
- Diseño controlado por una serie de normas universales que garantizan la compatibilidad entre fabricantes
- Se suministra en un paquete de 6
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Material | Latón niquelado (cono), Acero inoxidable |
| Calibre de aguja | 26 G |
| Diámetro interior (métrico) | 0,26 mm |
| Diámetro exterior (métrico) | 0,46 mm |
| Tipo de producto | Aguja Luer Lock personalizada |
| Cantidad | 6/paq. |
| Estilo de punta de aguja | 2, 3 o 4 |
| Para utilizar con (equipo) | Jeringas de tipo TLL y conectores LT o TLL |
| Tipo de conexión | Cónico estándar |