Learn More
UVP Transiluminador M-15V
Código de producto. 12803928
Click to view available options
Wavelength:
302 nm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 12803928
Marca: UVP 95045602
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Proporciona luz UV uniforme e intensa en un paquete compacto. El transiluminador UVP Ultra Violet Product™ M-15V emite una longitud de onda UV de excitación de alta intensidad para la retroiluminación de material fluorescente transparente.
  • Iluminador de intensidad variable
  • La retroiluminación UV de 302 nm proporciona un método muy sensible para detectar ácidos nucleicos bicatenarios que se han marcado con colorantes fluorescentes como bromuro de etidio o naranja de acridina.
  • Diseño exclusivo con mayor intensidad y uniformidad UV, funciones de encendido instantáneo, sin parpadeo de lámpara y consumo eléctrico reducido
  • Nota:
    • Aunque el manual se refiere a la banda de ondas UV de rango medio como 302 nm, otros se refieren a esta región como 300 o 312 nm. La salida espectral de todas estas regiones es la misma.
  • Advertencia:
    • Los transiluminadores UV son fuentes potentes de radiación UV que pueden provocar daños a los ojos y la piel sin protección. Antes de utilizar cualquier unidad, asegúrese de que todo el personal de la zona esté protegido adecuadamente. Si el transiluminador no se está utilizando en una sala oscura con sistema de adquisición de imágenes, se debe conectar una cubierta de bloqueo UV al transiluminador. A pesar de que esta cubierta bloquea la radiación ultravioleta emitida por la unidad, también deben utilizarse gafas de bloqueo UV.
Especificaciones
Anchura (métrico) 356 mm
Altura (métrico) 122 mm
Fondo (métrico) 279 mm
Tipo de producto Transiluminador
Para utilizar con (aplicación) Sistema de adquisición de imágenes UVP
Área de filtración (métrica) 150 x 150 mm
Requisitos eléctricos 230 V, 50 Hz
Tamaño del filtro (métrico) 150 x 150 mm
Modelo M-15V
Tensión 230 V
Frecuencia 50 Hz
Intensity Variable
Wavelength 302 nm
Tipo de iluminación UV de sobremesa