Learn More
Fisherbrand™ Stainless Steel Manual Crimper for clean room, adjustable
Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Diámetro del tapón (métrico):
11 mm
13 mm
20 mm
32 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Pinzas de engarce de 13 mm |
| Diámetro del tapón (métrico) | 13 mm |
| Material | Acero inoxidable |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Tipo | Manual Crimper |