Learn More
Fisherbrand™ Stainless Steel Manual Crimper for clean room, adjustable
Provides a reproducible, secure vial closure
1155.00€ - 1445.00€
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11737746
|
Fisherbrand™
|
Pinzas de engarce de 11 mm |
1155.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11757746
|
Fisherbrand™
|
Pinzas de engarce de 20 mm |
1445.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11747746
|
Fisherbrand™
|
Pinzas de engarce de 13 mm |
1205.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12686835
|
Fisherbrand™
|
Pinzas de engarce de 32 mm |
1375.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Stainless Steel
- Sterilizable for cleanroom applications
- Manual
- Autoclavable
Especificaciones
Acero inoxidable |