Learn More
Fisherbrand™ Descapsulador manual de acero inoxidable para salas limpias
Tienda Fisherbrand ProductosDescripción
- Acero inoxidable
- Esterilizable para aplicaciones en salas limpias
- Manual
- Esterilizable en autoclave
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Manual Decapper |
| Para utilizar con (equipo) | Tapón de aluminio |
| Tamaño | 20 mm |