Learn More
Fisherbrand™ Stainless Steel Manual Decapper for clean room
Allow easy removal of aluminum seals without breakage
1086.30€ - 1375.00€
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11520535
|
Fisherbrand™
|
Instrumento de retirada de tapones de 20mm |
1175.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15259968
|
Fisherbrand™
|
Instrumento de retirada de tapones de 32mm |
1375.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11586034
|
Fisherbrand™
|
Instrumento de retirada de tapones de 13mm |
1165.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11845722
|
Fisherbrand™
|
Instrumento de retirada de tapones de 11 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
- Stainless Steel
- Sterilizable for cleanroom applications
- Manual
- Autoclavable