Learn More
Sampling Systems™ Stainless Steel Measuring Scoop
Ideal for scooping out fixed volumes of powder. Sampling Systems™ Stainless Steel Measuring Scoop is constructed of high quality Stainless Steel for durability.
Marca: Sampling Systems™ 1900A-05
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Fabricado en acero inoxidable 316L
- Mide con precisión los polvos
Especificaciones
Cuchara de Medición | |
Diámetro del cucharón 22 mm y profundidad del cucharón 13 mm | |
193 mm |
Acero inoxidable (316L) | |
5 mL |