Learn More
Sampling Systems™ Stainless Steel Measuring Scoop
Ideal for scooping out fixed volumes of powder. Sampling Systems™ Stainless Steel Measuring Scoop is constructed of high quality Stainless Steel for durability.
Marca:  Sampling Systems™ 1900A-10
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15849301
  • 85.15€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 13-11-2024
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Fabricado en acero inoxidable 316L
  • Mide con precisión los polvos
Especificaciones
Especificaciones
Cuchara de Medición
Diámetro del cucharón 22 mm y profundidad del cucharón 26 mm
193 mm
Acero inoxidable (316L)
10 mL