Learn More
Fisherbrand™ Microespátulas Chattaway de acero inoxidable
Raspa y levanta materiales de frascos o matraces diminutos. Las espátulas Chattaway de acero inoxidable Fisherbrand™ no son magnéticas y tienen un acabado brillante.
Marca: Fisherbrand™ 2351
Descripción
- Fabricadas en acero inoxidable
- El extremo doblado y redondeado raspa y levanta materiales de frascos y matraces
- Se adapta a matraces y botellas herméticas con cuellos de ≥4 mm de diámetro
Especificaciones
5 paq. | |
4 mm | |
130 x 4 mm | |
130 mm |
Espátula Chattaway | |
1,6 mm (mango) | |
Acero inoxidable |
Título del producto
Fisherbrand™ Microespátulas Chattaway de acero inoxidable > Dimensiones (L x An): 130 x 4mm
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido