Learn More
Usbeck Laborgeraete™ Stainless Steel Micro Spatulas
3.75€ - 4.28€
Especificaciones
Cantidad 1 Pk.
Tipo de producto Micro Spatula
Anchura (métrico) de la hoja 5 mm
Material Acero inoxidable
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Longitud (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Longitud (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
10594522
Ver documentos
Usbeck Laborgeraete™
3302
150 mm
3.75€
cada uno
10126961
Ver documentos
Usbeck Laborgeraete™
3303
185 mm
4.28€
cada uno
Especificaciones
1 Pk.
Micro Spatula
5 mm
Acero inoxidable