Learn More
Bochem™ Tijeras de microscopía de acero inoxidable
Fabricadas con acero inoxidable. Las tijeras para microscopio de acero inoxidable Bochem™ están disponibles en tres tipos de mango.
5.60€ - 7.25€
Especificaciones
Tipo de producto | Tijeras de microscopía |
---|---|
Material | Acero inoxidable |
Estilo de punta | Afilada/afilada |
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Blade Style | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Blade Style | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10218610
|
Bochem™
4071 |
100 mm | Doblado |
7.25€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 15-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10065090
|
Bochem™
4070 |
100 mm | Recto |
5.60€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
|||||
10112511
|
Bochem™
4080 |
115 mm | Recto |
6.55€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Fabricadas con acero inoxidable
- Tres tipos: redondo-redondo, afilado-redondo, afilado-afilado
Especificaciones
Tijeras de microscopía | |
Acero inoxidable | |
Afilada/afilada |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Bochem™ Tijeras de microscopía de acero inoxidable