Learn More
Sampling Systems™ Minirrecipientes de acero inoxidable con tapas
Fabricadas en acero inoxidable de alta calidad para mayor durabilidad. Los minirrecipientes de acero inoxidable con tapas Sampling Systems™ tienen un interior sin grietas y se utilizan ampliamente en laboratorios farmacéuticos y químicos.
41.80€ - 451.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Tarro de muestra |
---|---|
Material | Acero inoxidable (316 l) |
Tipo de tapón | Tapa roscada |
Incluye | Tapa y cuerpo |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Diámetro (métrico) | Altura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Diámetro (métrico) | Altura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
15819661
|
Sampling Systems™
A426-100 |
100 mL | 52 mm | 73 mm |
109.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 21-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
15829661
|
Sampling Systems™
A426-1000 |
1000 mL | 102 mm | 154 mm |
451.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 24-10-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
15839661
|
Sampling Systems™
A426-25 |
25 mL | 41 mm | 36 mm |
69.30€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 21-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
15849661
|
Sampling Systems™
A426-250 |
250 mL | 77 mm | 73 mm |
197.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 21-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
15859661
|
Sampling Systems™
A426-50 |
50 mL | 42 mm | 53 mm |
76.50€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 21-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
15869661
|
Sampling Systems™
A426-500 |
500 mL | 102 mm | 78 mm |
301.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 21-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
15879661
|
Sampling Systems™
A426-7 |
7 mL | 19 mm | 45 mm |
41.80€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 21-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
15889661
|
Sampling Systems™
A426-750 |
750 mL | 102 mm | 116 mm |
318.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 24-10-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
Descripción
- Disponibles en una amplia gama de tamaños
- Tapa enroscable
- Acabado satinado
- Recipientes multiuso de pequeño volumen
- Acero inoxidable 316L
- Interior sin grietas
- Junta tórica de silicona disponible para mejorar el sellado
Especificaciones
Tarro de muestra | |
Acero inoxidable (316 l) | |
Tapa roscada | |
Tapa y cuerpo |