Learn More
Cole-Parmer™ Hélices de mezclador de acero inoxidable
Tienda Cole-Parmer Productos
Click to view available options
Diámetro (métrico):
Calibre: 10 mm
Calibre: 8 mm
Diámetro (métrico) del ventilador:
51 mm
76 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Description
- Las hélices están fabricadas con acero inoxidable 316 electropulido.
Spécification
Spécification
| Diámetro (métrico) | Calibre: 8 mm |
| Diámetro (métrico) del ventilador | 51 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Mezclado de uso general |
| Cantidad | 1 unidad |
| Tipo | Hélice de mezclador |
| Material | Acero inoxidable |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu