Learn More
Cole-Parmer™ Hélices de mezclador de acero inoxidable
Código de producto. 11820130 Tienda Cole-Parmer Productos
Change view
Click to view available options
Diámetro (métrico):
Calibre: 10 mm
Calibre: 8 mm
Diámetro (métrico) del ventilador:
51 mm
76 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Diámetro (métrico) Diámetro (métrico) del ventilador unitSize
11820130 Calibre: 8 mm 76 mm cada uno
11720039 Calibre: 10 mm 51 mm cada uno
11789929 Calibre: 8 mm 51 mm cada uno
3 options
Código de producto. 11820130
Marca: Cole-Parmer™ 0455260
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Utilice estas hélices de tres palas de manera individual o monte varias en un solo eje para una agitación exhaustiva. Las hélices de mezclador de acero inoxidable son ideales para mezclados de uso general.
  • Las hélices están fabricadas con acero inoxidable 316 electropulido.
Especificaciones
Diámetro (métrico) Calibre: 8 mm
Diámetro (métrico) del ventilador 76 mm
Para utilizar con (aplicación) Mezclado de uso general
Cantidad 1 unidad
Tipo Hélice de mezclador