Learn More
Heidolph Instruments VISCO JET™ Mixing System
Ideal for mixing viscous media
94.10€ - 702.00€
Especificaciones
Diámetro del eje (métrico) | 10 mm |
---|---|
Altura de la hoja (métrico) | 10 mm |
Longitud (métrico) | 500 mm |
Tipo | Sistemas de mezcla |
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Material | Velocidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Material | Velocidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
10416172
|
Heidolph Instruments
509-16080-00 |
Entre 115 y 200 mm | POM | De 200 a 700 r. p. m. |
667.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10621233
|
Heidolph Instruments
509-16081-00 |
Entre 115 y 200 mm | Eje: Latón, revestimiento de poliamida, propulsor: POM | De 200 a 700 r. p. m. |
94.10€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 09-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10511023
|
Heidolph Instruments
509-16120-00 |
Entre 120 y 500 mm | Acero inoxidable | De 170 a 300 r. p. m. |
702.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 19-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
• Agitación suave de corta duración, limitando así la potencia consumida• Velocidades aconsejadas
• Pala de acero inoxidable
Especificaciones
10 mm | |
10 mm | |
500 mm | |
Sistemas de mezcla |