Learn More
Contec™ Sistema de varios cestillos de acero inoxidable
Ofrece la máxima flexibilidad de limpieza en diversos entornos y con una gran variedad de protocolos de limpieza. El sistema de varios cestillos de acero inoxidable Contec™ se puede usar dos o tres cestillos de 5 gal. Es ligero, fácil de manejar y totalmente esterilizable en autoclave. Está específicamente diseñado para ser compatible con todas las fregonas VertiKlean y Edgeless.
2505.00€ - 4364.48€
Especificaciones
Tipo de producto | Sistema de cestillos múltiples |
---|---|
Material | Acero inoxidable |
Esterilizables en autoclave | Sí |
Desechables | Reusable |
Para utilizar con (aplicación) | Ideal para su uso en el sector biosanitario, microelectrónica, semiconductores o cualquier entorno de fabricación crítico |
Código de producto | Marca | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11952415
|
Contec™
2700 |
Dos cestillos de 7 gal, escurridor, carro con ruedas, carrito | N/A | ||||||
16681892
|
Contec™
2707 |
Dos cubos de 26 l (7 gal), carro con ruedas (las opciones de escurridor se venden por separado) |
2505.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 25-03-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Proporciona flexibilidad con una configuración de dos o tres cestillos de 5 gal (20 l)
- El bastidor extensible se extrae de la parte delantera del carro para alojar el tercer cestillo
- Ligero y fácil de maniobrar, con ruedas que no se estropean
- Los cestillos, el escurridor y el carro están fabricados en acero inoxidable 304 electropulido y son totalmente esterilizables en autoclave.
- El reborde alrededor del borde superior de los cestillos facilita la elevación
- Escurridor por presión de acero inoxidable de alta resistencia
- Compatible con todos los tamaños de fregonas VertiKlean y todos los tipos de fregonas Edgeless
Especificaciones
Sistema de cestillos múltiples | |
Sí | |
Ideal para su uso en el sector biosanitario, microelectrónica, semiconductores o cualquier entorno de fabricación crítico |
Acero inoxidable | |
Reusable | |
No estéril |