Learn More
Sampling Systems™ Stainless Steel Multilevel Slot Sampler
Constructed of robust stainless steel, making it suitable for sampling free flowing powders, granules and even slightly cohesive powders. Sampling Systems™ Stainless Steel Multilevel Slot Sampler is for taking a large volume, cross sectional sample from a container.
Marca: Sampling Systems™ 1210K-1000
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Fabricado en acero inoxidable 316 l de alta calidad
- Sección transversal (muestra compuesta)
- Adecuado para tomar muestras de gran volumen
Especificaciones
Tomamuestras de Ranura | |
3 Ranuras | |
40 mm |
Acero inoxidable (316L) | |
750 mL | |
1000 mm |