Learn More
Sampling Systems™ Stainless Steel Multilevel Slot Sampler
Constructed of robust stainless steel, making it suitable for sampling free flowing powders, granules and even slightly cohesive powders. Sampling Systems™ Stainless Steel Multilevel Slot Sampler is for taking a large volume, cross sectional sample from a container.
Marca:  Sampling Systems™ 1210K-2000
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15899221
  • 1070.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 21-02-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Fabricado en acero inoxidable 316 l de alta calidad
  • Sección transversal (muestra compuesta)
  • Adecuado para tomar muestras de gran volumen
Especificaciones
Especificaciones
Tomamuestras de Ranura
4 Ranuras
40 mm
Acero inoxidable (316L)
1300 mL
2000 mm