Learn More
Sartorius™ Pesa de calibración cilíndrica de acero inoxidable F1
Tienda Sartorius Productos
Click to view available options
Peso (métrico):
1 g
10 g
10.000 g
100 g
1000 g
2 g
20 g
200 g
2000 g
5 g
50 g
500 g
5000 g
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
La línea Sartorius™ de pesas de línea de referencia incluye estas pesas estándar cilíndricas. Están fabricadas en acero inoxidable duradero y cumplen con OIML clase F1 para su uso con básculas de clase II.
- Disponible en una gama de valores de peso nominal, de 1 a 10.000 g
- Ideal para garantizar la calidad de acuerdo con la ISO 9001ff
- Instrumentos de ajuste, pruebas y calibración para básculas de clase II
- Garantía de calidad para las básculas con menos de 300.000 pasos
- Pesas para la calibración, y para la calibración oficial de otras pesas, de las clases inferiores (F2, F3, M1, M2 y M3)
Specifications
Specifications
| Tipo de producto | Pesa de calibración cilíndrica |
| Clasificación | F1 |
| Material | Acero inoxidable |
| Material del envase | Plástico |
| Peso (métrico) | 2000 g |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction