Learn More
Sartorius™ Pesa de calibración cilíndrica de acero inoxidable F1
Código de producto. 10441531 Tienda Sartorius Productos
Click to view available options
Peso (métrico):
1 g
10 g
10.000 g
100 g
1000 g
2 g
20 g
200 g
2000 g
5 g
50 g
500 g
5000 g
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10441531
Marca: Sartorius™ YCW523800
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Ensure accurate calibration and weighing. Fisherbrand™ Stainless Steel F1 Cylindrical Calibration Weight is a highly accurate individual weight with a nominal mass between 1g and 10kg. These cylindrical weights conform to class F1 requirements.
La línea Sartorius™ de pesas de línea de referencia incluye estas pesas estándar cilíndricas. Están fabricadas en acero inoxidable duradero y cumplen con OIML clase F1 para su uso con básculas de clase II.
  • Disponible en una gama de valores de peso nominal, de 1 a 10.000 g
  • Ideal para garantizar la calidad de acuerdo con la ISO 9001ff
    • Instrumentos de ajuste, pruebas y calibración para básculas de clase II
    • Garantía de calidad para las básculas con menos de 300.000 pasos
    • Pesas para la calibración, y para la calibración oficial de otras pesas, de las clases inferiores (F2, F3, M1, M2 y M3)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Pesa de calibración cilíndrica
Clasificación F1
Material Acero inoxidable
Material del envase Plástico
Peso (métrico) 200 g