Descripción
La línea Sartorius™ de pesas de línea de referencia incluye estas pesas estándar cilíndricas. Están fabricadas en acero inoxidable duradero y cumplen con OIML clase F1 para su uso con básculas de clase II.
- Disponible en una gama de valores de peso nominal, de 1 a 10.000 g
- Ideal para garantizar la calidad de acuerdo con la ISO 9001ff
- Instrumentos de ajuste, pruebas y calibración para básculas de clase II
- Garantía de calidad para las básculas con menos de 300.000 pasos
- Pesas para la calibración, y para la calibración oficial de otras pesas, de las clases inferiores (F2, F3, M1, M2 y M3)
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Pesa de calibración cilíndrica |
| Clasificación | F1 |
| Material | Acero inoxidable |
| Material del envase | Plástico |
| Peso (métrico) | 5 g |